SRP0120
Sirtuin 6 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
NAD-dependent ADP-ribosyltransferase sirtuin-6, SIR2L6, SIRT6, sir2-like 6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
65 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SIRT6(51548)
Allgemeine Beschreibung
Human Sirtuin 6, GenBank Accession No. NM_016539), full length with N-terminal ST tag, MW = 65kDa, expressed in Escherichia coli expression system.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)