SRP0107
HDAC-5 full length human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥10% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
HD5, Histone deacetylase 5, NY-CO-9
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥10% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Wirksamkeit
≥1 units/mg
Mol-Gew.
150 kDa
Verpackung
pkg of 5 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... HDAC5(10014)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.