Wichtige Dokumente
SML3905
FerroLOXIN-2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl)-1-(3-fluorophenyl)-4-phenyl-1H-imidazol-2-amine trifluoroacetate, N-[[3-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-1-(3-fluorophenyl)-4-phenyl-1H-imidazol-2-amine trifluoroacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)