Merck
SML3555
Sigma-Aldrich
Pirmenol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CL-845, cis-(±)-α-[3-(2,6-Dimethyl-1-piperidinyl)propyl]-α-phenyl-2-pyridinemethanol, rel-α-​[3-​[(2R,​6S)​-​2,​6-Ddimethyl-​1-​piperidinyl]​propyl]​-​α-​phenyl-​2-​pyridinemethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
, White to v. dark grey
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=NC=CC=C2)CCCN3[C@@H](C)CCC[C@H]3C
InChI
1S/C22H30N2O/c1-18-10-8-11-19(2)24(18)17-9-15-22(25,20-12-4-3-5-13-20)21-14-6-7-16-23-21/h3-7,12-14,16,18-19,25H,8-11,15,17H2,1-2H3/t18-,19+,22?
InChIKey
APUDBKTWDCXQJA-QIDMFYOTSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Pirmenol is an antiarrhythmic agent class Ia that exhibit long half-life and low toxicities. Pirmenol suppresses premature ventricular contractions in human studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)