Wichtige Dokumente
SML3176
WEHI-539 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-5-(3-(4-(Aminomethyl)phenoxy)propyl)-2-(8-(2-(benzo[d]thiazol-2-yl)hydrazono)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)thiazole-4-carboxylic acid hydrochloride, 5-[3-[4-(Aminomethyl)phenoxy]propyl]-2-[8-[2-(2-benzothiazolyl)hydrazinylidene]-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl]-4-thiazolecarboxylic acid hydrochloride, WEHI 539 hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
faint yellow to dark orange
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[s]1c(nc(c1CCCOc6ccc(cc6)CN)C(=O)O)c2cc3c(cc2)CCC=C3NNc4[s]c5c(n4)cccc5
InChI
1S/C31H29N5O3S2/c32-18-19-10-14-22(15-11-19)39-16-4-9-27-28(30(37)38)34-29(40-27)21-13-12-20-5-3-7-24(23(20)17-21)35-36-31-33-25-6-1-2-8-26(25)41-31/h1-2,6-8,10-15,17,35H,3-5,9,16,18,32H2,(H,33,36)(H,37,38)
InChIKey
BDQRJRWAPLGIFF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)