Wichtige Dokumente
SML2596
Sphynolactone-7
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl 4-(4-butoxyphenylsulfonyl)piperazine-1-carboxylate, SPL-7, SPL7
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCOC1=CC=C(S(N2CCN(C(OC3C=C(C)C(O3)=O)=O)CC2)(=O)=O)C=C1
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable