SML2511
Levodropropizin
Synonym(e):
Levodropropizin, (2S)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propandiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
InChIKey
PTVWPYVOOKLBCG-ZDUSSCGKSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable