Wichtige Dokumente
SML1915
T-26c
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[[[1,4-Dihydro-2-[[[(3-methoxyphenyl)methyl]amino]carbonyl]-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl]methoxy]methyl]-benzoic acid; 4-[[[[2-[[[[3-(Methyloxy)phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl]methyl]oxy]methyl]benzoic acid, 4-[[[[2-[[[[3-(Methyloxy)phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl]methyl]oxy]methyl]benzoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C(C=C1)=CC=C1COCC2=CSC3=C2C(NC(C(NCC4=CC=CC(OC)=C4)=O)=N3)=O)=O
Biochem./physiol. Wirkung
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3