Wichtige Dokumente
SML1894
SYP-5
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E)-1-(5-Hydroxy-2-2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)-3-(2-thienyl)-2-propen-1-one, (E)-1-(5-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-3-(thio-phen-2-yl)prop-2-en-1-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=C(C=CC(C)(C)O2)C2=CC=C1C(/C=C/C3=CC=CS3)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)