Wichtige Dokumente
SML1751
GSK591
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
2-(Cyclobutylamino)-N-[(2S)-3-(3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)-2-hydroxypropyl]-4-pyridinecarboxamide., EPZ015866, GSK 591, GSK3203591
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(NC[C@H](O)CN1CCC(C=CC=C2)=C2C1)C3=CC=NC(NC4CCC4)=C3
Biochem./physiol. Wirkung
SGC2096 is the negative control for the active probe, GSK-591. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)