Wichtige Dokumente
SMB01057
Pallidol
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
Pallidol A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
454.47
Löslichkeit
water: slightly soluble
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C2C3C(C(c6c3cc(cc6O)O)c5ccc(cc5)O)c4c2c(cc(c4)O)O
InChI
1S/C28H22O6/c29-15-5-1-13(2-6-15)23-25-19(9-17(31)11-21(25)33)28-24(14-3-7-16(30)8-4-14)26-20(27(23)28)10-18(32)12-22(26)34/h1-12,23-24,27-34H
InChIKey
YNVJOQCPHWKWSO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)