Wichtige Dokumente
SMB01017
Neriifolin
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
534.68
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@H](C[C@H](CC5)O[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]6O)OC)O)C)CC4)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C30H46O8/c1-16-24(32)26(35-4)25(33)27(37-16)38-19-7-10-28(2)18(14-19)5-6-22-21(28)8-11-29(3)20(9-12-30(22,29)34)17-13-23(31)36-15-17/h13,16,18-22,24-27,32-34H,5-12,14-15H2,1-4H3/t16-,18+,19-,20+,21-,22+,24-,25-,26+,27-,28-,29+,30-/m0/s1
InChIKey
VPUNMTHWNSJUOG-BAOINKAISA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)