SMB00915
BAA473 (11-oxo-12S-hydroxy lithocholic acid methyl ester)
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
BAA473 (11-oxo-12S-hydroxy lithocholic acid methyl ester), (3α,5β,12β)-3,12-dihydroxy-11-oxo-cholan-24-oic-acid methyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
mp (Schmelzpunkt)
153.5—154.5 °C
Löslichkeit
chloroform: 20 mg/mL, colorless to light yellow
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable