SMB00564
Kipukasin A
≥95% (LC/MS-UV)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-UV)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C1=C(OC)C=C(OC)C=C1C)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2OC(C)=O)N(C(N3)=O)C=CC3=O)CO
InChI
1S/C21H24N2O10/c1-10-7-12(29-3)8-13(30-4)16(10)20(27)33-17-14(9-24)32-19(18(17)31-11(2)25)23-6-5-15(26)22-21(23)28/h5-8,14,17-19,24H,9H2,1-4H3,(H,22,26,28)/t14-,17-,18-,19-/m1/s1
InChIKey
MAWCJLLSYLMLHT-UTRMSSBJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable