SMB00512
Phomalone
≥95% (LC/MS-UV)
Synonym(e):
1-[2,4-dihydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-6-methoxyphenyl]butan-1-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-UV)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=C(C(O)=CC(OC)=C1C(CCC)=O)CCO
InChI
1S/C13H18O5/c1-3-4-9(15)12-11(18-2)7-10(16)8(5-6-14)13(12)17/h7,14,16-17H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
PTBQWWHUOMDVFS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)