Wichtige Dokumente
SMB00294
Thiaminmononitrat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Thiamin-nitrat, Vitamin-B1-nitrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
374-392 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+]([O-])=O.CC1=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C(N)=N1
InChI
1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1
InChIKey
UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)