Merck
SMB00272
Sigma-Aldrich
Adicardin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
Apiosylskimmin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@]1(O)CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3ccc4C=CC(=O)Oc4c3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H24O12/c21-7-20(27)8-29-19(17(20)26)28-6-12-14(23)15(24)16(25)18(32-12)30-10-3-1-9-2-4-13(22)31-11(9)5-10/h1-5,12,14-19,21,23-27H,6-8H2/t12-,14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-/m1/s1
InChIKey
SXPBJYHKMRWZNA-ZITSYKRSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)