Merck
SMB00223
Sigma-Aldrich
10-isobutyryloxy-8,9-epoxythymol isobutyrate
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)C(=O)OCC1(CO1)c2ccc(C)cc2OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C18H24O5/c1-11(2)16(19)21-9-18(10-22-18)14-7-6-13(5)8-15(14)23-17(20)12(3)4/h6-8,11-12H,9-10H2,1-5H3
InChIKey
OLARKEMZPWGFJU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)