SMB00039
Elmycin A
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1CC(=O)C2=C(C1)CC(O)C3(O)C(O)c4c(O)cccc4C(=O)C23
InChI
1S/C19H20O6/c1-8-5-9-7-13(22)19(25)16(14(9)12(21)6-8)17(23)10-3-2-4-11(20)15(10)18(19)24/h2-4,8,13,16,18,20,22,24-25H,5-7H2,1H3
InChIKey
PKPHZFVECLENRP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable