SCJ4600029
CF™ 594 hydrazide
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC), ≥90% (TLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (HPLC)
≥90% (TLC)
Form
solid
Mol-Gew.
~743 g/mol
Löslichkeit
H2O: soluble
ε (Extinktionskoeffizient)
115000 at 593 nm
Extinktionsverhältnis
A280/593 nm 0.08
Fluoreszenz
λex 532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 593 nm; λem 614 nm
λex 594 nm (Microscopy laser line)
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
CF™ dye hydrazides can be used as a fixable polar tracers for visualizing cell morphology,or for gap junction studies. The dyes can be introduced into cells by microinjection. For conjugation to aldehyde or ketone groups (such as carbohydrate molecules after peroxidation with periodate) we recommend using the more reactive CF aminooxy dye forms.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)