Wichtige Dokumente
SCJ4600021
CF™ 555 maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (TLC)
Form
solid
Mol-Gew.
~932 g/mol
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
εmax
150000 at 555 nm
Extinktionsverhältnis
A280/555 nm 0.08
Fluoreszenz
λex 488 or 532 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 or 532 nm (Microscopy laser line)
λex 555 nm; λem 565 nm
Eignung
suitable for fluorescence
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SCJ4600021-1UMOL | 4061826692677 |