SAB5702965
Anti-Caspr1 Antibody, clone 8O5H6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CASPR, CNTNAP, NRXN4, P190
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8O5H6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
190 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.60 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
EQHFYWGGSQPGIQRCACGLDRSCVDPALYCNCDADQPQWRTDKGLLTFVDHLPVTQVVIGDTNRSTSEAQFFLRPLRCYGDRNSWNTISFHTGAALRFPP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CNTNAP1(8506)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)