SAB5702909
Anti-RGMA Antibody, clone 2S1B4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
RGMA, RGM, repulsive guidance molecule A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2S1B4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
49 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat
Konzentration
0.67 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TAPETFPYETAVAKCKEKLPVEDLYYQACVFDLLTTGDVNFTLAAYYALEDVKMLHSNKDKLHLYERTRDLPGRAAAGLPLAPRPLLGALVPLLALLPVFC
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RGMA(56963)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)