SAB5702880
Anti-MOV10 Antibody, clone 1M7M9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
fSAP113, gb110
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1M7M9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
114 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
AATVTSYLKLLLAPSSKKGKARLSPRSVGVISPYRKQVEKIRYCITKLDRELRGLDDIKDLKVGSVEEFQGQERSVILISTVRSSQSFVQLDLDFNLGFLK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MOV10(4343)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)