SAB5702869
Anti-HLTF Antibody, clone 8T0I2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HIP116, HIP116A, HLTF1, RNF80, SMARCA3, SNF2L3, ZBU1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8T0I2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
114 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.04 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TEAGSPTIMLLSLKAGGVGLNLSAASRVFLMDPAWNPAAEDQCFDRCHRLGQKQEVIITKFIVKDSVEENMLKIQNKKRELAAGAFGTKKPNADEMKQAKINEIRTLIDL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HLTF(6596)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)