SAB5702820
[KO Validated]Anti-XIAP Antibody, clone 5S5Q7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
XIAP,API3,BIRC4,IAP-3,ILP1,MIHA,XLP2,hIAP-3,hIAP3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5S5Q7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
53 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MTFNSFEGSKTCVPADINKEEEFVEEFNRLKTFANFPSGSPVSASTLARAGFLYTGEGDTVRCFSCHAAVDRWQYGDSAVGRHRKVSPNCRFINGFYLENSATQSTNSGIQNGQYKVENYLGSRDHFALDRPSETHADYLLRTGQVVDISDTIYPRNPAMYSEEARLKSFQNWPDYAHLTPRELASAGLYYTGIGDQVQC
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... XIAP(331)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)