SAB5702813
Anti-RORβ Antibody, clone 7J9T7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
NR1F2, ROR-BETA, RZR-BETA, RZRB, bA133M9.1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7J9T7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
53 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1.35 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MCENQLKTKADATAQIEVIPCKICGDKSSGIHYGVITCEGCKGFFRRSQQNNASYSCPRQRNCLIDRTNRNRCQHCRLQKCLALGMSRDAVKFGRMSKKQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RORB(6096)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1