SAB5702757
Anti-UQCRH Antibody, clone 4Z1R9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
QCR6, UQCR8
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4Z1R9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
11 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.80 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MGLEDEQKMLTESGDPEEEEEEEEELVDPLTTVREQCEQLEKCVKARERLELCDERVSSRSHTEEDCTEELFDFLHARDHCVAHKLFNNLK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UQCRH(7388)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1