SAB5702752
Anti-VAV3 Antibody, clone 9A10D8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
vav 3 guanine nucleotide exchange factor
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9A10D8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
98 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.66 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TKESGEYAISIKYNNEAKHIKILTRDGFFHIAENRKFKSLMELVEYYKHHSLKEGFRTLDTTLQFPYKEPEHSAGQRGNRAGNSLLSPKVLGIAIARYDFC
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VAV3(10451)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)