SAB5702748
Anti-Cyclin E2 Antibody, clone 0Y7G5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CYCE2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
0Y7G5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
47 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.54 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
HQYEIRNCWPPVLSGGISPCIIIETPHKEIGTSDFSRFTNYRFKNLFINPSPLPDLSWGCSKEVWLNMLKKESRYVHDKHFEVLHSDLEPQMRSILLDWLL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCNE2(9134)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)