SAB5702702
Anti-Troponin I1/TnI1 Antibody, clone 5K1U2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
SSTNI, TNN1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5K1U2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
22 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
0.95 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MPEVERKPKITASRKLLLKSLMLAKAKECWEQEHEEREAEKVRYLAERIPTLQTRGLSLSALQDLCRELHAKVEVVDEERYDIEAKCLHNTREIKDLKLKVMDLRGKFKRPPLRRVRVSADAMLRALLGSKHKVSMDLRANLKSVKKEDTEKERPVEVGDWRKNVEAMSGMEGRKKMFDAAKSPTSQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNNI1(7135)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)