SAB5702678
Anti-14-3-3 gamma Antibody, clone 5R4Q4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
14-3-3GAMMA, PPP1R170
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5R4Q4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
28 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.25 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VLSLLDNYLIKNCSETQYESKVFYLKMKGDYYRYLAEVATGEKRATVVESSEKAYSEAHEISKEHMQPTHPIRLGLALNYSVFYYEIQNAPEQACHLAKTA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... YWHAG(7532)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1