SAB5702658
Anti-CHM Antibody, clone 2F7W2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CHM, DXS540, GGTA, HSD-32, REP-1, TCD, CHM, Rab escort protein 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2F7W2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
101 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.40 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MADTLPSEFDVIVIGTGLPESIIAAACSRSGRRVLHVDSRSYYGGNWASFSFSGLLSWLKEYQENSDIVSDSPVWQDQILENEEAIALSRKDKTIQHVEV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHM(1121)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1