SAB5702647
Anti-ILF3 Antibody, clone 0S2N7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CBTF, DRBF, DRBP76, MMP4, MPHOSPH4, MPP4, NF-AT-90, NF110, NF110b, NF90, NF90a, NF90b, NFAR, NFAR-1, NFAR2, TCP110, TCP80
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
0S2N7, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.85 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MRPMRIFVNDDRHVMAKHSSVYPTQEELEAVQNMVSHTERALKAVSDWIDEQEKGSSEQAESDNMDVPPEDDSKEGAGEQKTEHMTRTLRGVMRVGLVAK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ILF3(3609)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)