SAB5702645
Anti-ALKBH1 Antibody, clone 5K4W5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ABH, ABH1, ALKBH, alkB, hABH
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5K4W5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
44 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1.5 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MGKMAAAVGSVATLATEPGEDAFRKLFRFYRQSRPGTADLEGVIDFSAAHAARGKGPGAQKVIKSQLNVSSVSEQNAYRAGLQPVSKWQAYGLKGYPGFI
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALKBH1(8846)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)