SAB5702608
Anti-KIF3A Antibody, clone 1C8K4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
FLA10, KLP-20
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1C8K4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
80 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1.15 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
YQEMIENYVHWNEDIGEWQLKCVAYTGNNMRKQTPVPDKKEKDPFEVDLSHVYLAYTEESLRQSLMKLERPRTSKGKARPKTGRRKRSAKPETVIDSLLQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KIF3A(11127)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1