SAB5702523
Anti-Bcl10 Antibody, clone 8H7A5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CARMEN, CIPER, CLAP, IMD37, c-E10, mE10
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8H7A5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
30 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.50 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MEPTAPSLTEEDLTEVKKDALENLRVYLCEKIIAERHFDHLRAKKILSREDTEEISCRTSSRKRAGKLLDYLQENPKGLDTLVESIRREKTQNFLIQKITDEVLKLRNIKLEHLKGLKCSSCEPFPDGATNNLSRSNSDESNFSEKLRASTVMYHPEGESSTTPFFSTNSSLNLPVLEVGRTENTIFSSTTLPRPGDPGAPPLPPDLQLEEEGTCANSSEMFLPLRSRTVSRQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BCL10(8915)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1