SAB5702513
Anti-GluR4/GluA4/GRIA4 Antibody, clone 4M5D0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GLUR4, GLUR4C, GLURD, GluA4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4M5D0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
101 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
0.84 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SGSKDKTSALSLSNVAGVFYILVGGLGLAMLVALIEFCYKSRAEAKRMKLTFSEAIRNKARLSITGSVGENGRVLTPDCPKAVHTGTAIRQSSGLAVIASDLP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRIA4(2893)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)