SAB5702500
Anti-EG5/KIF11 Antibody, clone 6G8V8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
EG5, HKSP, KNSL1, MCLMR, TRIP5
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6G8V8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
130 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.53 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
ETIKIGLTKLNCFLEQDLKLDIPTGTTPQRKSYLYPSTLVRTEPREHLLDQLKRKQPELLMMLNCSENNKEETIPDVDVEEAVLGQYTEEPLSQEPSVDAGVDCSSIGGVPFFQHKKSHGKDKENRGINTLERSKVEETTEHLVTKSRLPLRAQINL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KIF11(3832)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)