SAB5702497
Anti-Peroxiredoxin 2 (PRDX2) Antibody, clone 1U9L9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HEL-S-2a, NKEF-B, NKEFB, PRP, PRX2, PRXII, PTX1, TDPX1, TPX1, TSA
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1U9L9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
22 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.50 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MASGNARIGKPAPDFKATAVVDGAFKEVKLSDYKGKYVVLFFYPLDFTFVCPTEIIAFSNRAEDFRKLGCEVLGVSVDSQFTHLAWINTPRKEGGLGPLN
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRDX2(7001)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1