SAB5702467
Anti-γ-Catenin Antibody, clone 9O2K8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ARVD12, CTNNG, DP3, DPIII, PDGB, PKGB
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9O2K8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
82 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1.35 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
EWQQTYTYDSGIHSGANTCVPSVSSKGIMEEDEACGRQYTLKKTTTYTQGVPPSQGDLEYQMSTTARAKRVREAMCPGVSGEDSSLLLATQVEGQATNLQR
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... JUP(3728)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)