SAB5702448
Anti-FKBP52/FKBP4 Antibody, clone 3Q6H2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
FKBP51, FKBP52, FKBP59, HBI, Hsp56, PPIase, p52
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3Q6H2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
56 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.50 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MTAEEMKATESGAQSAPLPMEGVDISPKQDEGVLKVIKREGTGTEMPMIGDRVFVHYTGWLLDGTKFDSSLDRKDKFSFDLGKGEVIKAWDI
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FKBP4(2288)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1