SAB5702421
Anti-Lipoprotein lipase (LPL) Antibody, clone 10E10P9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HDLCQ11, LIPD
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10E10P9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
53 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.6 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
IPFTLPEVSTNKTYSFLIYTEVDIGELLMLKLKWKSDSYFSWSDWWSSPGFAIQKIRVKAGETQKKVIFCSREKVSHLQKGKAPAVFVKCHDKSLNKKSG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LPL(4023)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)