SAB5702419
Anti-GPA33 Antibody, clone 9W5A7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
A33
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9W5A7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
39 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.23 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
QFCNITVAVRSPSMNVALYVGIAVGVVAALIIIGIIIYCCCCRGKDDNTEDKEDARPNREAYEEPPEQLRELSREREEEDDYRQEEQRSTGRESPDHLDQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GPA33(10223)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)