SAB5702387
Anti-MUC4 Antibody, clone 5J3R7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ASGP, HSA276359, MUC-4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5J3R7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
120 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
0.65 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
WATVSVIALSNILHASASLPPEYQNRTEGLLGVWNNNPEDDFRMPNGSTIPPGSPEEMLFHFGMTWQINGTGLLGKRNDQLPSNFTPVFYSQLQKNSSWAEHLISNCDGD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MUC4(4585)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1