SAB5702376
Anti-Rad18 Antibody, clone 9Y1H3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
RNF73
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9Y1H3, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.15 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MDSLAESRWPPGLAVMKTIDDLLRCGICFEYFNIAMIIPQCSHNYCSLCIRKFLSYKTQCPTCCVTVTEPDLKNNRILDELVKSLNFARNHLLQFALESP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAD18(56852)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1