SAB5702359
Anti-PFKM Antibody, clone 4Z7X1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ATP-PFK, GSD7, PFK-1, PFK1, PFKA, PFKX, PPP1R122
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4Z7X1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
90 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
3 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
FVHEGYQGLVDGGDHIKEATWESVSMMLQLGGTVIGSARCKDFREREGRLRAAYNLVKRGITNLCVIGGDGSLTGADTFRSEWSDLLSDLQKAGKITDEEA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PFKM(5213)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1