SAB5702315
Anti-Gelsolin Antibody, clone 5O10O1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ADF, AGEL
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5O10O1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
86 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
1.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DQTDGLGLSYLSSHIANVERVPFDAATLHTSTAMAAQHGMDDDGTGQKQIWRIEGSNKVPVDPATYGQFYGGDSYIILYNYRHGGRQGQIIYNWQGAQSTQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSN(2934)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1