SAB5702250
Anti-CLDN18.2 Antibody, clone 3J4G7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CLDN18,SFTA5,SFTPJ
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3J4G7, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.191 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CLDN18.2(51208)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)