SAB5702242
Anti-CD70 Antibody, clone 7F4S5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD27L, CD27LG, TNFSF7
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7F4S5, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1:100 - 1:800
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD70(970)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)